Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH HPLC Columns
Codice prodotto. 10017884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Fase stazionaria:
Phenyl (Ph)
Proprietary
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10017884
Marca: Thermo Scientific™ 31103102130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for rapid analysis of polyaromatic hydrocarbons (PAHs). They feature tailored alkyl-bonded silica with high carbon loading for excellent performance.
Rapidly analyze polyaromatic hydrocarbons (PAHs) with Thermo Scientific™ Hypersil™ Green Green PAH LC Columns. Featuring specially tailored alkyl-bonded silica with high carbon loading, these short, fast columns can analyze 16 PAHs in four minutes. Optimized for EPA Method 610: Polynuclear Aromatic Hydrocarbons, these columns provide excellent performance.
Wide Variety of Column Dimensions to Meet Your PAH Analysis Needs
  • 3.0μm particle size available in 2.1, 3.0 and 4.6mm diameters and 10, 100 and 150mm lengths
  • 5.0μm particle size available in 4.6mm diameter and 10, 100, 150 and 250mm lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 14%
Tipo di colonna PAH Analysis
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column