Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 11577471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11577471
Marca: Thermo Scientific™ 30305124630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
Compliance
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 120 Å
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 6.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa