Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
- Affordable
Compliance
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Tipo USP | L7 |
| Fase stazionaria | C8 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 6.5% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Fase | A fase inversa |