Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Guard Cartridges
Codice prodotto. 10486934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10486934
Marca: Thermo Scientific™ 30303014001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria MOS-2 (C8)