Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 Column
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High efficiency and proven reproducibility
- Exceptionally reliable
- Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
- Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 80 Å |
| Surface Area | 220 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |