Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 2.1 mm x 100 mm
Codice prodotto. 10583795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10583795
Marca: Thermo Scientific™ 31605102130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 80 Å; Column Phase: Reversed Phase
Use this well-tested, dependable L1. Thermo ScientificTM HypersilTM ODS-2 C18 HPLC Columns are an alternative to older column brands commonly referenced in validated methods.
Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM columns.
  • Based on type A silica
  • Excellent reproducibility
  • Selectivity over wide range of applications
  • Manufactured under ISO 9001:2000 quality guidelines
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 220 m2/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa