Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 10μm
Codice prodotto. 11517461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11517461
Marca: Thermo Scientific™ 30110204630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods.
  • High efficiency and proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
  • Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Dimensione particelle 10 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 10%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa