Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 5μm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Vedi altri risultati |