Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 5μm
Codice prodotto. p-7139571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10392665
Marca: Thermo Scientific™ 30105203030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 10%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa