Learn More
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Codice prodotto. 10689205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
10 μm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Precolonna a cartuccia, 4 PK
Preparative Column
Preparative Column, Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10689205
Brand: Thermo Scientific™ 30103153030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le colonne HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
An excellent C18 phase for a broad range of applications.
  • High efficency
  • Proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Hypersil Classical
Materiale di impaccamento Silice tipo A sferica, completamente porosa
Carico di carbonio 10%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Visa mer Visa mindre
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.