Learn More
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Codice prodotto. 16318586 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
10 μm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Precolonna a cartuccia, 4 PK
Preparative Column
Preparative Column, Standard
Conditionnement:
Pezzo
pezzi 4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16318586
Marque: Thermo Scientific™ 30105259070A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le colonne HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • High efficiency and proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
  • Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formato colonna Preparative Column, Standard
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 4300 psi (300 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 10%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Afficher plus Afficher moins
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis