Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 HPLC Columns
Codice prodotto. 10611144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10611144
Marca: Thermo Scientific™ 31905154630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use as a general-purpose column with aromatic selectivity with low silanol binding.
Separate aromatic compounds and moderately polar compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC Columns.
Classical Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl columns as an alternative.
  • Highly recommended for the separation of polar aromatic compounds and moderately polar compounds
  • Retention characteristics similar to Hypersil MOS
  • Alternative selectivity to C8
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Product Line Hypersil Classical
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa