Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC Column
Codice prodotto. 11537481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11537481
Marca: Thermo Scientific™ 30505124630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Separate moderately polar and multi-functional compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC columns.
  • A short alkyl chain reversed phase material
  • Selectivity for polar and multifunctional compounds
  • Can be used in ion-pair separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L13
Fase stazionaria C1
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 2.5%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase and Ion-Pairing