Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Drop-in Guard Cartridges
Codice prodotto. p-3647610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10187454
Marca: Thermo Scientific™ 30503012101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders, not included.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Available in packs of 4
Features of the SAS (C1) Solid Phase
  • A short alkyl chain reversed phase material with selectivity for polar and multifunctional compounds
  • Least retentive Hypersil phase
  • Useful for ion-pair separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C1