Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica Normal Phase HPLC Column, 3 μm, 4 mm x 150 mm
Codice prodotto. 10221285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10221285 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10221285 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 30003154030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 0%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Normal Phase
  • Column Format: Analytical
  • Particle Size: 3μm
  • Pore Size: 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 0%
Tipo di colonna Normal Phase
Con tappo No
Fase Normal Phase