Descrizione
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Tipo USP | L3 |
| Fase stazionaria | Silica |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |