Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica Normal Phase HPLC Column, 10 μm, 4.6 mm x 250 mm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L3 |
| Fase stazionaria | Silica |
| Vedi altri risultati |