Learn More
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Make procedures as painless as possible with extremely sharp and reliable stainless steel needles. Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles feature a unique, latex-free double bevel design for maximum comfort.
7.79€ - 22.53€
Specifica
Product Type | Sterile Hypodermic Needle for Single-Use |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15351557
|
Terumo™
8AN1838S1 |
18 G | Pink | 38 mm |
7.84€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15331537
|
Terumo™
8AN1925R1 |
19 G | Ivory | 25 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15341537
|
Terumo™
8AN1938R1 |
19 G | Ivory | 38 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15361557
|
Terumo™
8AN1938S1 |
19 G | Ivory | 38 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15428652
|
Terumo™
8AN1950R1 |
19 G | Ivory | 50 mm |
8.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15371537
|
Terumo™
8AN2116R1 |
21 G | Green | 16 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15438652
|
Terumo™
8AN2150R1 |
21 G | Green | 50 mm |
8.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15301547
|
Terumo™
8AN2232R1 |
22 G | Black | 32 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15331547
|
Terumo™
8AN2316R1 |
23 G | Blue | 16 mm |
7.95€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15351547
|
Terumo™
8AN2332R1 |
23 G | Blue | 32 mm |
7.84€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15361547
|
Terumo™
8AN2425R1 |
24 G | Purple | 25 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15391547
|
Terumo™
8AN2525R1 |
25 G | Orange | 25 mm |
7.95€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15331557
|
Terumo™
8AN2716R1 |
27 G | Gray | 16 mm |
7.84€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15391557
|
Terumo™
8AN3013R1 |
30 G | Yellow | 13 mm |
22.53€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15311557
|
Terumo™
8AN2623R1 |
26 G | Brown | 23 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15301557
|
Terumo™
8AN2613R1 |
26 G | Maroon | 13 mm |
7.84€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15371547
|
Terumo™
8AN2516R1 |
25 G | Orange | 16 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15361537
|
Terumo™
8AN2038R1 |
20 G | Yellow | 38 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15321547
|
Terumo™
8AN2238R1 |
22 G | Black | 38 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15341547
|
Terumo™
8AN2325R1 |
23 G | Blue | 25 mm |
7.84€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15341557
|
Terumo™
8AN2719R1 |
27 G | Gray | 19 mm |
7.84€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15391537
|
Terumo™
8AN2138R1 |
21 G | Green | 38 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15381537
|
Terumo™
8AN2125R1 |
21 G | Green | 25 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15351537
|
Terumo™
8AN2025R1 |
20 G | Yellow | 25 mm |
7.79€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
- All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
- Simple color coded system allows easy identification of required sizes
- Use with a wide range of Sterile Syringes
- Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
- CE marked and latex free
- Supplied in boxes of 100 needles
Specifica
Sterile Hypodermic Needle for Single-Use | |
Sterile |