Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Guard Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holder
- Polar endcapped offer alternative selectivity
- High quality, highly pure silica columnss
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 10% |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 190 &Angst; |
| Surface Area | 200 m2/g |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Con tappo | Yes |
| Vedi altri risultati |