Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 Columns, 3μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Dimensione del poro | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |