Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Beskrivning
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifikationer
Specifikationer
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Dimensione del poro | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering