Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 10399243 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10399243
Marca: Thermo Scientific™ 22105154030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Highly characterized, tested and validated C18 columns
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 190 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 13%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa