Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Product Code. 10704437 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 4
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Product Code. 10704437
Brand: Thermo Scientific™ 22103012101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of HyPURITY Solid Phase
  • High quality, highly pure silica
  • Highly characterized, tested and validated C18 columns
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Carico di carbonio 13%
pH 1 to 9
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 190Å
Surface Area 200 m2/g
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L1
Product Line HyPURITY