Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C8 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase stazionaria | C8 |
| Vedi altri risultati |