Learn More
Masterflex™ I/P™ Peroxide-Cured Silicone Precision Sanitary Tubing
Codice prodotto. 12478510
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12478510
Marca: Masterflex™ 9640273
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Certificazione/Conformità FDA approved
Descrizione Spooled peroxide-cured silicone tubing, I/P 73, 3/8 in. barb size, 150 ft.
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Peroxide-cured Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 9.5 mm
Overall Length (Metric) 45.7 m
Da utilizzare con Pump series I/P
Dimensioni dei tubi 73
Portata 8000 mL/min
Flessibile flangiato 3/8 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide
Pressione massima 20 psi, 1.4 bar
Livello di vuoto Max. 660 mm Hg (max. 26 in. Hg)