Learn More
Masterflex™ I/P™ Platinum-Cured Silicon Spooled Pump Tubing
Codice prodotto. p-9049019
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
Portata:
0.01 to 4 L/min.
0.01 to 8 L/min.
13000 mL/min.
Dimensione della confezione:
100ft
150ft
200ft
Codice prodotto. 13276980
Marca: Masterflex™ 9640382
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • No leachable additives protects sensitive and costly fluids
Specifica
Certificazione/Conformità FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale Platinum-cured Silicone
Min. Operating Temperature (Metric) °
Portata 13000 mL/min.
Flessibile flangiato 1/2 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Gamma Irradiation
Pressione massima 20 psi, 1.4 bar
Livello di vuoto 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
Product Type Pump Tubing