Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer EU
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision at 300 dpi
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord
Specifica
Specifica
| Tipo di display | Color LCD Touchscreen |
| Print Technology | Direct Thermal, Thermal Transfer |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 284.5 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 279.4 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 16 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 401 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |