Learn More
IKA™ IB 18 Eco Plastic Bath
Codice prodotto. 15658913 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15658913
Marca: IKA™ 0004248200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plastic bath that can hold up to 18 L.
  • Plastic bath
  • Large
  • Max. temperature: 100°C, water only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 18 L
Gamma di temperatura Up to 100°C
Dimensioni (P x L x A) 584 x 338 x 155 mm