Learn More
Invitrogen™ IBA1 Monoclonal Antibody (1022-5)
Codice prodotto. 11519732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11519732 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11519732 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA140227
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-40227 detects AIF1 from human and rat samples. MA1-40227 has been successfully used in ELISA, immunohistochemistry (paraffin) and Western blot applications. The MA1-40227 immunogen is human AIF1 polypeptide.
AIF1 is induced by cytokines and interferon. It is thought to be involved in the negative regulation of growth of vascular smooth muscle cells, which contributes to the anti-inflammatory response to vessel wall trauma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IBA1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 1022-5
Concentrazione 0.1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide
Gene AIF1
N. accesso geni P55008, P55009
Alias gene AI607846; AIF1; AIF-1; Allograft inflammatory factor 1; balloon angioplasty responsive transcript; balloon angioplasty-responsive transcript 1; Bart1; BART-1; D17H6S50E; DADB-70P7.8; DASS-82G15.2; Em:AF129756.17; G1; Iba; Iba1; interferon gamma responsive transcript; ionized calcium binding adapter molecule 1; ionized calcium-binding adapter molecule 1; IRT1; IRT-1; microglia response factor; Mrf1; MRF-1; protein BART-1; protein G1; testis specific
Simboli geni AIF1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human AIF-1.
Metodo di purificazione Protein G
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 199, 29427
Target Species Human, Rat
Content And Storage 4°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b