Learn More
Invitrogen™ IBA1 Polyclonal Antibody
Beschreibung
Recommended positive controls: K562, THP-1, HL-60, mouse brain, mouse liver, rat liver, Mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Pig (100%), Rhesus Monkey (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | IBA1 |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with no preservative; pH 7 |
| Gene | AIF1 |
| N. accesso geni | O70200, P55008, P55009 |
| Alias gene | AI607846; AIF1; AIF-1; Allograft inflammatory factor 1; balloon angioplasty responsive transcript; balloon angioplasty-responsive transcript 1; Bart1; BART-1; D17H6S50E; DADB-70P7.8; DASS-82G15.2; Em:AF129756.17; G1; Iba; Iba1; interferon gamma responsive transcript; ionized calcium binding adapter molecule 1; ionized calcium-binding adapter molecule 1; IRT1; IRT-1; microglia response factor; Mrf1; MRF-1; protein BART-1; protein G1; testis specific |
| Simboli geni | AIF1 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.