Learn More
Ibuprofen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4510328 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 15853855
Marca: Thermo Scientific Acros 258610010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, CAS # 15687-27-1, is a laboratory form of the over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID) drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Ibuprofen (2-4-isobutylphenyl propanoic acid) is a common NSAID that reduces pyrogen release and inflammation
  • Ibuprofen is a racemic mixture that consists of an R-enantiomer and S-enantiomer; the S-enantiomer is proposed to be the stronger acting agent
  • It is a propionic acid derivative, a short-chain saturated fatty acid bound to ethane
  • Ibuprofen inhibits cyclooxygenases and reduces prostaglandin formation, inhibiting fever and pain
Applications
  • Ibuprofen reduces both local and systemic inflammation; suitable for use in vitro or in vivo to study specific or broad mechanisms
  • Intended for sensitive biochemical applications such as HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15687-27-1
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00010393
InChI Key HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ibuprofen
Punto di fusione 75°C to 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Quantità 1 g
Sinonimo α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)-propionic acid
Peso formulazione 206.27
Percent Purity 98.5% min.
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ibuprofen
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ibuprofen