Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16434027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16434027
Marca: Medchem Express HY50844
MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Specifica
Materiale o nome chimico Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H40N4O8S2
Quantità 50 mg
Sinonimo MK-677 MK-0677
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 624.77
Peso formulazione 624.77
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.