Learn More
BD IC-XT Pack Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80
Click to view available options
:
Sabouraud Agar; Quantity: 100 Plates; Diameter: 90 mm
Descrizione
- X100 Sabouraud Agar with Lecithin and Polysorbate 80
- IC-XT Pack
- Custom-made
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Tipo di media | Sabouraud Dextrose Agar |
| N. per confezione | 100 |
| Tipo di imballaggio | Plates |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |
| Peso (sistema metrico) | 4.28 kg |