Learn More
ICAM1 Monoclonal Antibody (OTI1E5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506861S
Descrizione
ICAM1 Monoclonal antibody specifically detects ICAM1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| ICAM1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q6P1J6 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 151056 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1E5 | |
| Unconjugated | |
| PLB1 | |
| BB2; CD54; cell surface glycoprotein P3.58; Human rhinovirus receptor; ICAM; Icam1; ICAM-1; ICAM-1; CD54 homolog; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Ly-47; major group rhinovirus receptor; MALA2; MALA-2; MyD10; P3.58; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells | |
| Full length human recombinant protein of human PLB1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.