Learn More
ICAM5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ICAM5 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.14 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810654
|
Proteintech
12759-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800654
|
Proteintech
12759-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DNA-dependent RNA polymerase catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates. Component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. Appears to be involved in the formation of the initiation complex at the promoter by mediating the interaction between Pol I and UBTF/UBF.Specifica
| ICAM5 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q60625, Q9UMF0 | |
| 15898, 313785, 7087 | |
| ICAM5 Fusion Protein Ag3303 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ICAM5 |
| 0.14 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ICAM 5, ICAM5, Telencephalin, TLCN, TLN | |
| Icam5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |