Learn More
Sampling Systems™ Ice Borer
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for ice, wax and other similar materials
- 316 Stainless Steel
- Rotate the sampler as it is pushed into the product
- The sharp edge will cut into the product and the sample will be deposited in the tube
- Push the discharge rod down the Ice Borer to remove the sample
Specifica
Specifica
| Product Type | Ice Borer |
| Materiale | Stainless Steel (316) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ice, wax, and other similar materials |
| Dimensioni (L x P) | 1000 x 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |