Learn More
Sampling Systems™ Ice Cream Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 316L Stainless Steel construction
- Clear polystyrene test tube
- Designed to be easily dismantled for cleaning
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Descrizione | Ice Cream Sampler |
| Include | Sampler and one test tube |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |