missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICH/USP Oral Target Elements Standard CZ: Ir, Pd, Pt, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 5% HCl, VHG™

Codice prodotto. 30002964
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30002964

Marca: VHG Labs VHGICHUSPTELCZ100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

ICH/USP Oral Target Elements Standard CZ: Ir, Pd, Pt, Rh, Ru @ 100 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Iridium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium
CAS 7439-88-5, 5-3-7440, 6-4-7440, 7440-16-6, 7440-18-8
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Iridium/Palladium/Platinum/Rhodium/Ruthenium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iridium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato