Learn More
Calibration Standard 2 without Mercury For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15638275 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. 15638275
Marca: SPEX Certiprep CLMS2N
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ag10μg/mL
Al10μg/mL
As10μg/mL
Ba10μg/mL
Be10μg/mL
Bi10μg/mL
Ca10μg/mL
Cd10μg/mL
Co10μg/mL
Cr10μg/mL
Cs10μg/mL
Cu10μg/mL
Fe10μg/mL
Ga10μg/mL
In10μg/mL
K10μg/mL
Li10μg/mL
Mg10μg/mL
Mn10μg/mL
Na10μg/mL
Ni10μg/mL
Pb10μg/mL
Rb10μg/mL
Se10μg/mL
Sr10μg/mL
Tl10μg/mL
U10μg/mL
V10μg/mL
Zn10μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Multi-Element Solution 2 without Mercury
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Tecnica ICP-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 5% HNO3
Quantità 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • multi-element solution 2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only