Learn More
ICP-MS Internal Standard solution for 200.8 & CLP ILM05.2,Specpure™
Codice prodotto. 15486615
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15486615
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044789.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ICP-MS Internal Standard solution for 200.8 & CLP ILM05.2
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD03792350
Numero UN UN3264
Quantità 100 mL
Grado Specpure