Learn More
ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400281
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11400281
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040488.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M
Densità 1.0 g/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
Numero MDL MFCD00803323
Numero UN UN3264
Quantità 500 mL
Grado Specpure