missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
iCRT 14, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | iCRT 14 |
| CAS | 677331-12-3 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H17N3O2S |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.24 mM) |
| SMILES | O=C(S/1)N(C2=CC=CC=C2)C(C1=C\C3=C(C)N(C(C)=C3)C4=CN=CC=C4)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.44 |
| Peso formulazione | 375.44 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto