Learn More
iCRT 14, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16473147
Marca: Medchem Express HY16665
MedChemExpress iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
Specifica
Materiale o nome chimico iCRT 14
CAS 677331-12-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H17N3O2S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.24 mM)
SMILES O=C(S/1)N(C2=CC=CC=C2)C(C1=C\C3=C(C)N(C(C)=C3)C4=CN=CC=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 375.44
Peso formulazione 375.44
Percent Purity 98.73%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.