Learn More
Thermo Scientific™ IEF Sample Buffer, 2X, pH 3-10 with lysine and arginine
Codice prodotto. 15470237
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
Codice prodotto. 15470237
Marca: Thermo Scientific™ J62241.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Intervallo di pH 3 to 10
Product Type Sample Loading Buffer
Forma Liquid
Quantità 25 mL