Learn More
Ifosfamide
Codice prodotto. 15628735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15628735
Marca: Thermo Scientific Acros 461350010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3778-73-2
Formula molecolare C7H15Cl2N2O2P
Molecular Weight (g/mol) 261.09
InChI Key HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
IUPAC Name N,3-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
SMILES C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ifosfamide
Punto di fusione 39.0°C to 42.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.09
Percent Purity ≥97.5% (ELSD) (HPLC)