Learn More
IFT88 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | IFT88 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16872414
|
Proteintech
13967-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16862414
|
Proteintech
13967-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody was raised against the C-terminal region of human IFT88 and can detect the endogenous level of IFT88.
This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.Specifica
| IFT88 | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Canine, Human | |
| Q13099, Q61371 | |
| 21821, 305918, 477345, 8100 | |
| IFT88 Fusion Protein Ag4980 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| IFT88 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| IFT88, TPR repeat protein 10, TTC10 | |
| IFT88 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |