missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ig gamma-4 Chain C Region Antibody (rIGHG4/1345), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08668B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ig gamma-4 Chain C Region Monoclonal antibody specifically detects Ig gamma-4 Chain C Region in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Ig gamma-4 Chain C Region | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| IGHG4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker) | |
| Recombinant human Ig gamma-4 Chain C Region fragment (Uniprot: P01861) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rIGHG4/1345 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 3503 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto