Learn More
IgA1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
256.00€ - 609.00€
Specifica
| Antigene | IgA1 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30231365
|
Novus Biologicals
NBP3-33434-100ul |
100 μL |
609.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30228364
|
Novus Biologicals
NBP3-33434-20ul |
20 μL |
256.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgA1 Monoclonal antibody specifically detects IgA1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpecifica
| IgA1 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| 3493 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 99-353 of human IgA1 (P01876).,, Sequence:, VPCPVPSTPPTPSPSTPPTPSPSCCHPRLSLHRPALEDLLLGSEANLTCTLTGLRDASGVTFTWTPSSGKSAVQGPPERDLCGCYSVSSVLPGCAEPWNHGKTFTCTAAYPESKTPLTATLSKSGNTFRPEVHLLPPPSEELALNELVTLTCLARGFSPKDVLVRWLQGSQELPREKYLTWASRQEPSQGTTTFAVTSILRVAAEDWKKGDTFSCMVGHEALPLAFTQKTIDRLADWQMPPPYVVLDLPQETLEE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |