missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgD Antibody (IA6-2) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB9857X
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
| IgD | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| IA6-2 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta | |
| Human IgD, | |
| 0.1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3495 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto