Learn More
IgD Antibody (IGHD/6818R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
358.00€ - 623.00€
Specifica
| Antigene | IgD |
|---|---|
| Clone | IGHD/6818R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18628684
|
Novus Biologicals
NBP3-20662-20ug |
20 μg |
358.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18694854
|
Novus Biologicals
NBP3-20662-100ug |
100 μg |
623.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| IgD | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 1mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3495 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| IGHD/6818R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human IgD protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |